C6737
Chondroitin sulfate sodium salt from bovine cartilage
98-102% (CPC, titration)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine cartilage
klasa czystości
standard (for CPC (cetylpyridinium chloride) titration)
Próba
98-102% (CPC, titration)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D -30 to -20 °, c = 5% (w/v) in water
zanieczyszczenia
<10.0% water (Karl Fischer)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
ślady kationów
Na: 7.4-8.8% (anhydrous)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(O)=O
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komponenty
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2