Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
377,00 zł
description
cationic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
crystalline, powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
density
(2,30 g/cm3)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
HLB
10
application(s)
(DNA extraction)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
- in gold nanorods preparation
- as an additive in Ugi reaction
- as a surfactant
- for homogenisation of intestinal tissues for myeloperoxidase activity
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline, powder or crystals | form (solids) | form powder or chunks | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥96.0% (AT) | assay - |
| aggregation number 170 | aggregation number 170 | aggregation number - | aggregation number - |
| application(s) (DNA extraction) | application(s) genomic analysis | application(s) detection | application(s) - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| impurities ≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?