Merck
C0225000
Calcitriol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, 1α,25-Dihydroxycholecalciferol, Calcitriol
Wybierz wielkość
10 MG
8060,00 zł
8060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
8060,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.64
Beilstein:
7559394
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
8060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
sheep wool (grease)
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
calcitriol
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
Klucz InChI
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Calcitriol is a biologically active metabolite of vitamin D, formed via hydroxylation of calcidiol in the kidney.[1]
Zastosowanie
Calcitriol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Biologically active form of vitamin D3 in calcium absorption and deposition. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 has widespread effects on cellular differentiation and proliferation, and can modulate immune responsiveness, and central nervous system function. Recent studies suggest that 1α,25-dihydroxyvitamin D3 acts as a chemopreventive agent against several malignancies including cancers of the prostate and colon and shows synergy with other anticancer compounds.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optimization of culture conditions for transformation of vitamin D3 to calcitriol by Actinomyces hyovaginalis isolate A11-2
Abbas MA, et al.
Archives of Clinical Microbiology, 2(6) (2011)
Gabriela Bomfim Ferreira et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 136, 160-165 (2012-10-27)
The biologically active form of vitamin D, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1α,25(OH)2D3), presents pronounced immunomodulatory effects, mainly mediated through its actions on different immune cells such as dendritic cells (DC) and T lymphocytes. Because of the high concentrations needed to obtain immune
Moira Cheung et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), E954-E961 (2013-03-28)
X-linked hypophosphatemic rickets is caused by mutations in PHEX. Even though the disease is characterized by disordered skeletal mineralization, detailed bone densitometric studies are lacking. The aim of the study was to assess volumetric bone mineral density (vBMD) in X-linked
Evelyne Van Etten et al.
Journal of cellular biochemistry, 88(2), 223-226 (2003-01-10)
The active form of vitamin D(3), 1,25(OH)(2)D(3), is known, besides its classical effects on calcium and bone, for its pronounced immunomodulatory effects that are exerted both on the antigen-presenting cell level as well as directly on the T lymphocyte level.
Ryoko Okamoto et al.
International journal of cancer, 134(1), 207-217 (2013-06-19)
We have synthesized 39 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] analogs having two side chains attached to carbon-20 (Gemini) with various modifications and compared their anticancer activities. Five structure-function rules emerged to identify analogs with enhanced anticancer activity. One of these active analogs