Przejdź do
H4014
25-Hydroxycholecalciferol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
25-Hydroxyvitamin D3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
242-990-9
MDL number:
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Application
  • Immunoassay development 25-Hydroxycholecalciferol: An investigation into the safety and efficacy of 25-hydroxycholecalciferol produced with Saccharomyces cerevisiae for animal feed emphasized its potential application in developing immunoassays that monitor vitamin D levels in animals, providing a basis for similar applications in human diagnostics (EFSA Panel on Additives and Products, 2023).
Biochem/physiol Actions
Ergocalciferol (vitamin D2) and 25-Hydroxycholecalciferol (vitamin D3) are the two form of vitamin D which are activated in vivo by hydroxylation. Vitamin D2 and D3 may be used in a wide range of studies to assess their effects on function such as immune function and calcium homeostasis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
739650739642739669
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
form
powder
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
colorless
color
colorless
color
colorless
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)