Merck
809926
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D6H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.67
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Postać
liquid
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CCC3[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
Klucz InChI
GMRQFYUYWCNGIN-LPTLAYIMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated vitamin D3 wherein C-26 and C-27 carbon methyl protons are replaced by deuterium.
Zastosowanie
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of dihydroxyvitamin D3 concentration in human serum via LC-MS.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of 1, 25-dihydroxyvitamin D2 and D3 in serum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Clinical Applications of Mass Spectrometry in Biomolecular Analysis, 63(2), 291-300 (2016)
Paola Illesca et al.
Food & function, 11(10), 9086-9102 (2020-10-08)
Nutritional interventions are promising tools for the prevention of obesity. The n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (n-3 LCPUFA) docosahexaenoic acid (DHA) modulates immune and metabolic responses while the antioxidant hydroxytyrosol (HT) prevents oxidative stress (OS) in white adipose tissue (WAT).
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)