Przejdź do
17946
1α-Hydroxyvitamin D3
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
255-297-1
MDL number:
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
1α-Hydroxyvitamin D3, also known as alfacalcidol, is a synthetic vitamin D3 analogue, hydroxylated in position one. It is metabolized to 1,25-dihydroxycholecalciferol by 25-hydroxylases.
Biochem/physiol Actions
Synthetic vitamin D3 analog that is metabolized to 1,25-dihydroxycholecalciferol. Inhibits bone resorption and stimulates bone formation. Supresses parathyroid hormone secretion by bovine parathyroid cells.
1α-Hydroxyvitamin D3 facilitates calcium absorption and deposition. It also has an ability to inhibit bone resorption and stimulate bone formation. Alfacalcidol is used for treating various bone diseases such as rickets/osteomalacia, renal osteodystrophy and osteoporosis. It acts as a chemopreventive agent and reduces the risk colitis and carcinogenesis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
hcodes
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)