Merck
BP383
Cytarabine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Cytosine β-D-arabinofuranoside, (β-D-Arabinofuranosyl)cytosine, Ara-C, Arabinocytidine, Arabinosylcytosine, Cytarabine, Cytosine arabinoside
Wybierz wielkość
100 MG
1140,00 zł
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.22
Beilstein:
89175
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cytarabine
Formularz
crystalline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Klucz InChI
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Cytarabine BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Cytarabine Injection
  • Działania biochem./fizjol.
    Ara-C incorporates into DNA and inhibits DNA replication by forming cleavage complexes with topoisomerase I resulting in DNA fragmentation; does not inhibit RNA synthesis. Anti-leukemia agent.
    Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazardExclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)