No, this product has been tested for in vivo application. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 800,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
800,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
red to deep red
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI key
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daunorubicin hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, I'm writing to ask if this product has been pharmacologically tested for in vivo experiments?\thanks !