Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 628,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N4O6 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
274-619-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
InChI key
ZAHQPTJLOCWVPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Application
Mitoxantrone dihydrochloride has been used:
- to induce calreticulin surface expression in cells
- as a genotoxin agent
- as a topoisomerase inhibitor
Biochem/physiol Actions
Mitoxantrone is a cytostatic anthracenedione that intercalates in DNA and increases the incidence of double-strand breaks by stabilizing the cleavable complex of topoisomerase II and DNA. Mitoxantrone also displays broad immunosuppressive activity inhibiting proliferation of all classes of lymphocytes and inducing apoptosis of antigen-presenting T cells. It used clinically as a chemotherapeutic agent against leukemias and solid tumors and as an immune system modulator in multiple sclerosis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... TOP2A(7153) | Gene Information human ... TOP2A(7153) | Gene Information human ... TOP2A(7153) | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?