Merck
BP202
Idoxuridine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Iodo-2′-deoxyuridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 2′-Deoxy-5-iodouridine, 5-IUdR, IDU, IdUrd, Idoxuridine
Wybierz wielkość
100 MG
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11IN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.10
Beilstein:
30397
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
idoxuridine
Formularz
crystalline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
194 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Klucz InChI
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Idoksurydyna BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)