Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
idoxuridine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
194 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% (HPLC) |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| API family idoxuridine | API family idoxuridine | API family idoxuridine | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idoxuridine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?