Kluczowe dokumenty
BCR693
Human pancreatic Lipase (from pancreatic juice)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
1 EA
603,00 zł
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
603,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical
Format
matrix material
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR693
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3