Merck
SRE0028
Sigma-Aldrich
Lipase from human pancreas
Synonim(y):
Lipase from human pancreas, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.54
Postać
lyophilized powder
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pancreatic lipase fulfills a key function in dietary fat absorption by hydrolyzing triglycerides into diglycerides, and subsequently into monoglycerides and free fatty acids.
Opakowanie
100 units in glass bottle
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2