Merck
B5887
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
≥98.5% (GC)
Synonim(y):
Butyric acid sodium salt
Wybierz wielkość
250 MG
381,00 zł
1 G
1110,00 zł
5 G
3850,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
381,00 zł
1 G
1110,00 zł
5 G
3850,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.09
Beilstein:
3629439
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
metody
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
kolor
white
mp
250-253 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
ślady kationów
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
przydatność
suitable for DNA precipitation
Zastosowanie
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
Zastosowanie
Sodium butyrate has been used:
  • as a component in homogenization and immunoprecipitation buffer for HDAC inhibition in fly embryos and insect s2 cells.[1]
  • as histone deacetylase inhibitor in breast cancer cell line MDA-MB-231, analysed by cell viability assay and viral replication assay.[2]
  • to enhance the production of recombinant tissue-plasminogen activator (t-PA) in Chinese hamster ovary (CHO) cells in a bioreactor.[3]
Działania biochem./fizjol.
Sodium butyrate is a short-chain fatty acid that inhibits histone deacetylase (HDAC) in the millimolar range.[1][2] Decreases Ca2+ release from intracellular stores. Induces apoptosis in several cell lines. Sodium butyrate induces the production of recombinant protein in Chinese hamster ovary (CHO) cells and other human cell lines. Sodium butyrate affects the proteome and gene expression pathways in the cells. It represses cell cycle related genes and modifies the genes involved in cell metabolism and apoptosis.[3]
Przestroga
Hygroscopic
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Histone deacetylase inhibitors improve the replication of oncolytic herpes simplex virus in breast cancer cells
Cody JJ, et al.
PLoS ONE, 9(3), e92919-e92919 (2014)
Na-butyrate sustains energetic states of metabolism and t-PA productivity of CHO cells
McMurray-Beaulieu V, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 108(2), 160-167 (2009)
Histone deacetylase Rpd3 regulates olfactory projection neuron dendrite targeting via the transcription factor Prospero
Tea JS, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(29), 9939-9946 (2010)
Jiangping He et al.
Nature communications, 10(1), 34-34 (2019-01-04)
The majority of mammalian genomes are devoted to transposable elements (TEs). Whilst TEs are increasingly recognized for their important biological functions, they are a potential danger to genomic stability and are carefully regulated by the epigenetic system. However, the full
Ras Trokovic et al.
Stem cell research, 15(1), 254-262 (2015-06-23)
Somatic cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells (iPSC) by the forced expression of the transcription factors OCT4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Pluripotent reprogramming appears as a slow and inefficient process because of genetic and epigenetic barriers of
Produkty
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would like to know which is the recommended solvent to make dilutions with Sodium butyrate B5887, they are meant for long-term storage.
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 100 mg/mL. The filter-sterilized solution is stable for up to 2 years at 2-8°C as indicated for the 500mM prepared solution, product TR-1008.