Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 998,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł 2497,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Bi5O(OH)9(NO3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1461.99
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-136-8
MDL number:
Form:
powder
998,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChI key
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency reag. Ph. Eur. | agency - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
R Pamphlett et al.
Neurotoxicology and teratology, 22(4), 559-563 (2000-09-07)
Bismuth, a component of many gastrointestinal medications, is a heavy metal little studied as regards nervous system uptake. We were interested to see if low doses of intragastric bismuth entered the nervous system, and if dietary selenium influenced the amount
K I Parker et al.
Journal of dairy science, 90(1), 207-218 (2006-12-22)
This study investigated the effect in heifers of infusion of a bismuth subnitrate teat-canal sealant and bacterial intramammary infection (IMI) precalving on prevalence of postcalving IMI and incidence of clinical mastitis in the first 2 wk postcalving. Glands (n =
Meredin Stoltenberg et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 22(2), 111-115 (2002-03-29)
The consumption of bismuth is increasing and knowledge of the potential teratogenic and reproductive damage of bismuth exposure is fragmentary. In the present study we used autometallography (AMG)--the histochemical silver amplification technique--to trace bismuth in the testis and pituitary glands
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B0426-500G | 04061833608296 |
| B0426-100G | 04061835542819 |