Przejdź do
A4018
Agarose, low gelling temperature
Synonim(y):
2-Hydroxyethyl agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5860,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.21
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (marine)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties.[1] Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically. Low melting or low gelling temperature agarose is produced by hydroxyethylation of agarose. It is usually used for the isolation of separated DNA fragments. DNA fragments of the equal size will take longer time to move through a low melting agarose gel compared to a standard agarose gel.
Application
Gels exhibit excellent clarity and are particularly useful for the preparation of media containing heat-labile materials. Recommended for preparation of agarose beads.
Agarose, low gelling temperature has been used:
  • to immobilize zebra fish embryos during in vivo imaging experiments
  • as a constituent of defined medium to culture bovine nucleus pulposus (NP) cells
  • as a hydrogel, a scaffolding material for dental pulp regeneration
  • in the form of pellets to determine the surface pH and conductivity of an acrylic emulsion film
Analysis Note
A low gelling temperature derivative with unique gelling properties.
The following is a list of properties associated with our agaroses:
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9045A0701A4718
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥250 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
EEO
≤0.10
EEO
≤0.1
EEO
≤0.12
EEO
≤0.05
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
-
biological source
algae (marine)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose, low gelling temperature
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A4018-1G04061826752135
A4018-100G04061833368374
A4018-50G04061833368381
A4018-10G04061833608166
A4018-5G04061833368398
A4018-25G04061833608173
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. In order to have sterile Low Melting Agarose, once the package has already been opened outside of sterile conditionds, should I filter it and then lyophilize or should I use an autoclave?
    1 answer
    1. Agarose solutions can be autoclaved.