Przejdź do
A9414
Agarose, low gelling temperature
BioReagent, Molecular Biology
Synonim(y):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, LMP agarose, 2-Hydroxyethyl agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5320,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.25
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (red)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
powder
EEO
≤0.10
mp
≤65 °C
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose is a component of agar that is naturally found in the cell wall of red algae. It is hydrophilic and has a high gelling property. It is most commonly employed for gel electrophoresis, to form porous gels to analyze DNA, RNA, or proteins by size. When a voltage is applied to the system the charged nucleic acids migrate through the agarose gel and are separated by size. The stability and gelling properties of agarose make it versitile and it can be used for many other applications in research such as, plaque and comet assays, and even as a scaffolding agent to name a few.
Application
Low-gelling agarose has been used in research:
  • for gel electrophoresis, low melting temperature is ideal for DNA extraction from gel -gel scaffold material for tissue engineering using BMSCs
  • to embed tissues in 5% agarose for immunohistology[1]
  • for preparation of collagen-agarose co-gels to study collagen-matrix interactions in soft tissues[2]
  • single-celled gel electrophoresis (comet assay)
  • for in-vivo 3-D imaging of zebrafish larvae immobilized on agarose strips[3]
Features and Benefits
  • BioReagent suitable for gel electrophoresis
  • Band separation range: 200 bp - 25 kB - low gelling temperature is ideal for cell culture and viral plaque assays
  • low melting point (LMP) gel is compatible with several DNA recovery methods: phenol/chloroform extractions, recovery columns, electroelution, Beta-Agarase, and freeze/squeeze
  • Guaranteed quality tested for use in molecular biology, free of DNase and RNase
Analysis Note
The following is a list of properties associated with our agaroses:
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9045A0701A9539
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥250 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
EEO
≤0.10
EEO
≤0.1
EEO
≤0.12
EEO
0.09-0.13
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose, low gelling temperature
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?