Kluczowe dokumenty
GE17-0554-02
Agarose NA
Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
Synonim(y):
Żel agarozowy
Wybierz wielkość
1 PKG
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0554-02
kolor
White
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Agaroza NA została przygotowana, aby zapewnić optymalne połączenie tych właściwości: Niezawodna separacja kwasów nukleinowych; niska inhibicja aktywności enzymów na odzyskanym materiale; oraz wysoka wytrzymałość żelu.
Zastosowanie
Agaroza o niskiej elektroendosmozie (EEO) jest zalecana do większości zastosowań DNA/RNA. Jeśli oddzielone kwasy nukleinowe mają być użyte jako substraty dla enzymów (np. ligazy i endonukleazy restrykcyjnej), należy użyć specjalnej wysoko oczyszczonej agarozy, takiej jak Agarose NA.
Do prac przygotowawczych należy użyć agarozy o niskiej temperaturze żelowania. Agarose Prep ma niską temperaturę topnienia i żelowania.
Cechy i korzyści
  • Doskonale nadaje się do zastosowań związanych z DNA/RNA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
Powiązane treści
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels