Przejdź do
2120-OP
Agaroza
OmniPur® Grade
Synonim(y):
3,6-anhydro-α-L-galakto-β-D-galaktan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Przewidywany termin wysyłki21 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.25
MDL number:
3780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Specyfikacje
DNAza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Proteaza: nie wykryto
Siarczan (SO4): ≤0,15%
EEO (-mr): ≤0,1
Zakres żelowania (1%): 36-39 °C
Wytrzymałość żelu (1%): 1200 g/cm2 min
Temperatura topnienia (1%): 87-89 °C
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agaroza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)