Przejdź do
76399
Ammonium sulfate 2M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 32/Kit-No 82009
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
934,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352314
Form:
liquid
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
pH
6.0±0.2 ( in neat)
density
1.13 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Optimization of nutrient-rich solution for direct fertigation using a novel side stream anaerobic forward osmosis process to treat textile wastewater.: This research optimizes nutrient-rich solutions for direct fertigation, highlighting the application of ammonium sulfate in the treatment and reuse of textile wastewater (Abbasi et al., 2021).
  • Electro-sorption of ammonium ion onto nickel foam supported highly microporous activated carbon prepared from agricultural residues (dried Luffa cylindrica).: This research explores the electro-sorption of ammonium ions using innovative materials, with ammonium sulfate solution facilitating the preparation process (Shih et al., 2019).
  • Structure of glycerol dehydrogenase (GldA) from Escherichia coli.: This structural biology study involves the use of ammonium sulfate in the crystallization process to elucidate the structure of an important enzyme from E. coli (Zhang et al., 2019).
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)