Merck
A1500000
Azathioprine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
Wybierz wielkość
100 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
azathioprine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Klucz InChI
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPAT(5471)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Azathioprine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernando Magro et al.
The American journal of gastroenterology, 109(7), 1026-1036 (2014-05-07)
Crohn's disease (CD) induces cumulative structural damage, initially characterized by a non-stenosing non-penetrating behavior (B1) with progression over time to a fibro-stenosing (B2) and/or penetrating phenotype (B3). Our aim was to assess the long-term evolution of disease behavior of CD
Loïc Guillevin et al.
The New England journal of medicine, 371(19), 1771-1780 (2014-11-06)
The combination of cyclophosphamide and glucocorticoids leads to remission in most patients with antineutrophil cytoplasm antibody (ANCA)-associated vasculitides. However, even when patients receive maintenance treatment with azathioprine or methotrexate, the relapse rate remains high. Rituximab may help to maintain remission.
Manuel Rodríguez-Perálvarez et al.
Current opinion in organ transplantation, 19(3), 253-260 (2014-04-02)
Long-term survival of liver transplant recipients is threatened by increased rates of de-novo malignancy and recurrence of hepatocellular carcinoma (HCC), both events tightly related to immunosuppression. There is accumulating evidence linking increased exposure to immunosuppressants and carcinogenesis, particularly concerning calcineurin
Eliza Prefontaine et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (6)(6), CD000545-CD000545 (2010-06-18)
The results from controlled clinical trials investigating the efficacy of azathioprine and 6-mercaptopurine for the treatment of active Crohn's disease were conflicting and controversial. A meta-analysis was performed to assess the effectiveness of these drugs for the induction of remission
Anne Bourrier et al.
Current drug targets, 14(12), 1471-1479 (2013-04-12)
Azathioprine is an efficient maintenance treatment of IBD, able to maintain a complete clinical and anatomical remission in about one third of patients. However there are concerns regarding its long term tolerance, particularly myelosuppression and malignancy. Azathioprine is not required