Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
272,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reactivity: thiol reactive, reagent type: protection reagent
mp
122-124 °C (lit.)
functional group
chloro, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
InChI key
OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥97.0% (HPLC) | description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: thiol reactive, reactivity: amine reactive, reactivity: alcohol reactive | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 122-124 °C (lit.) | mp 123-125 °C | mp 93-97 °C | mp 11-14 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?