Merck
1045938
USP
Związek G związany z azatiopryną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purin-2-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.28
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
226-977-5
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azathioprine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(c3[n](cnc3[N+](=O)[O-])C)c1nc(nc2[nH]cnc21)N
InChI
1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15)
InChI key
YFTWHEBLORWGNI-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Azathioprine Related Compound G USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Azathioprine
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)