Przejdź do
A4638
Azathioprine
synthetic (organic), ≥98%, DNA/RNA synthesis disruptor, powder
Synonim(y):
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N7O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-175-4
MDL number:
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azathioprine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
InChI key
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Biochem/physiol Actions
Has shown promise in treatment of alopecia areata (autoimmune hair loss), with no difference in effectiveness between genders.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1046001A1500000BP026
Azathioprine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046001
Azathioprine
Azathioprine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1500000
Azathioprine
Azathioprine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP026
Azathioprine
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azathioprine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)