Merck
152668
Sigma-Aldrich
Kwas 3-amino-2,5-dichlorobenzoesowy
95%
Synonim(y):
Chloramben
Wybierz wielkość
5 G
943,00 zł
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
943,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.03
Beilstein:
2365906
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
194-197 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)cc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
HSSBORCLYSCBJR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S C Fang et al.
Journal of pharmacokinetics and biopharmaceutics, 8(6), 583-597 (1980-12-01)
The acidic compounds, such as phenoxyacetic acids, substituted benzoic acids, or acetylsalicylic acid, were found to bind to bovine serum albumin (BSA). Among phenoxyacetic acids, the binding affinity to BSA was highest for 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T), which was approximately 4-
Field persistence studies with triallate and trifluralin both singly and in combination with chloramben.
A E Smith et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 29(2), 240-242 (1982-08-01)
[Establishment of the maximum permissible concentration of amiben in the water of reservoirs].
S Iu Buslovich et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 74-75 (1980-04-01)
[Methods of controlling the harmful substance content in the air of a work area in amiben manufacture].
I I Pilenkova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 50-51 (1980-10-01)
Ilaria Massarelli et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(9), 3658-3664 (2009-03-11)
A dataset comprising 55 chemicals with hepatocarcinogenic potency indices was collected from the Carcinogenic Potency Database with the aim of developing QSAR models enabling prediction of the above unwanted property for New Chemical Entities. The dataset was rationally split into