BP965
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
azathioprine
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
148-150 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cn1cnc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
Klucz InChI
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta