Merck
A1330000
Aspartic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Aspartic acid, (S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Wybierz wielkość
50 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
Beilstein:
1723530
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aspartic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Kwas asparaginowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Główny neuroprzekaźnik dla szybkiego pobudzenia synaptycznego.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M J Collins et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 354(1379), 51-64 (1999-03-26)
The increase in proportion of the non-biological (D-) isomer of aspartic acid (Asp) relative to the L-isomer has been widely used in archaeology and geochemistry as a tool for dating. the method has proved controversial, particularly when used for bones.
E R Waite et al.
Forensic science international, 103(2), 113-124 (1999-09-11)
Accurate age determination of adult cadavers and human remains is a key requirement in forensic practice. The current morphological methods lack accuracy and precision, require specialist training and are costly. The use of aspartic acid racemization (AAR) in human dentine
Stefanie Ritz-Timme et al.
Ageing research reviews, 1(1), 43-59 (2002-06-01)
Aspartic acid racemization (AAR) represents one of the major types of non-enzymatic covalent modification that leads to an age-dependent accumulation of abnormal protein in numerous human tissues. In vivo racemization is an autonomic process during the "natural" ageing of proteins
R A Azevedo et al.
Amino acids, 30(2), 143-162 (2006-03-10)
Aspartate is the common precursor of the essential amino acids lysine, threonine, methionine and isoleucine in higher plants. In addition, aspartate may also be converted to asparagine, in a potentially competing reaction. The latest information on the properties of the
Víctor A Lórenz-Fonfría et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(5), 626-642 (2013-11-12)
The new and vibrant field of optogenetics was founded by the seminal discovery of channelrhodopsin, the first light-gated cation channel. Despite the numerous applications that have revolutionised neurophysiology, the functional mechanism is far from understood on the molecular level. An