A0325000
Alanine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Alanine, (S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
alanine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta