Przejdź do
A7219
L-Aspartic acid
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Synonim(y):
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Aspartic acid(ASP)/aspartate, a non-essential amino acid, is naturally produced by mammals. ASP is one of the 20 building-block amino acids of proteins and has a one letter code, D. L-Aspartic acid can be manufactured industrially by an enzymatic process using the aspartase enzyme.
Application
L-Aspartic acid has been used:
  • as an aspartame (ASP) metabolite to determine acetylcholinesterase (AChE) activity in the hippocampal homogenate of suckling rats[1]
  • as printed chemotaxis ligands to screen chemotaxis receptors with high-throughput technologies and verify the interactions with surface plasmon resonance (SPR) and nuclear magnetic resonance (NMR)[2]
  • as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) for supplementation assays of various cultured cell lines[3]
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1118951572PHL80666
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
impurities
-
impurities
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How to solubilize in water?
    1 answer
    1. L-Aspartic acid is soluble in water at 5 mg/mL.