Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-513-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774618
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Aspartic acid (DL-Asp) is a racemic mixture of the proteinogenic amino acid L-aspartate and the non-proteinogenic amino acid D-aspartate. DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?