Merck
1.00126
Kwas L-asparaginowy
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas L-α-aminobursztynowy, kwas L-αlfa-aminobursztynowy, Asp
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-291-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
solubility
4 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (0.5 mol/l, kwas solny 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas solny 1 mol/l, calc. na wysuszonej substancji): +25,3 do +26,3
Absorpcja UV (260 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.25
Absorpcja UV (280 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas chlorowodorowy 1 mol/l): ≤ 0.20
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas L-asparaginowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c