Przejdź do
8.16003
Kwas (S)-(+)-asparaginowy
for synthesis
Synonim(y):
(S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
175,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
339,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-291-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
solubility
4 g/L
bulk density
430 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)