Merck
A1270000
Arginine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Arginine, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Wybierz wielkość
60 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
1725413
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
arginine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
222 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Arginine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Lindsay D Plank et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 61(2), 639-647 (2014-09-13)
Preliminary work suggested that perioperative immunonutrition (IMN) enriched in n-3 fatty acids, arginine, and nucleotides may improve preoperative nutritional status, enhance postoperative recovery, and reduce postoperative infectious complications in patients undergoing liver transplantation (LT). The current study examined these outcomes
Jurgen R Piet et al.
The Journal of infectious diseases, 209(11), 1781-1791 (2013-12-18)
Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is a major human pathogen causing pneumonia, sepsis and bacterial meningitis. Using a clinical phenotype based approach with bacterial whole-genome sequencing we identified pneumococcal arginine biosynthesis genes to be associated with outcome in patients with pneumococcal meningitis.
Phyllis S Y Chong et al.
Cancer research, 74(11), 3043-3053 (2014-04-02)
PRL-3, an oncogenic dual-specificity phosphatase, is overexpressed in 50% of acute myelogenous leukemia (AML) and associated with poor survival. We found that stable expression of PRL-3 confers cytokine independence and growth advantage of AML cells. However, how PRL-3 mediates these
Jia-Yi Dong et al.
American heart journal, 162(6), 959-965 (2011-12-06)
Previous studies suggest that L-arginine, an amino acid and a substrate of nitric oxide synthase, may have blood pressure (BP)-lowering effect. Because some studies were performed with limited number of patients with hypertension and therefore limited statistical power with sometimes
Kaoru Kumazaki et al.
Nature, 509(7501), 516-520 (2014-04-18)
Newly synthesized membrane proteins must be accurately inserted into the membrane, folded and assembled for proper functioning. The protein YidC inserts its substrates into the membrane, thereby facilitating membrane protein assembly in bacteria; the homologous proteins Oxa1 and Alb3 have
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?