Merck
A1200000
Anhydrotetracycline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(4S,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
Wybierz wielkość
25 MG
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
916,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N2O7 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.88
Beilstein:
4228856
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
rodzina API
tetracycline
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
Klucz InChI
XBSQEFHDCDFNJU-WPJNXPDPSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Chlorowodorek anhydrotetracykliny EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan W Kotula et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(13), 4838-4843 (2014-03-19)
The mammalian gut is a dynamic community of symbiotic microbes that interact with the host to impact health, disease, and metabolism. We constructed engineered bacteria that survive in the mammalian gut and sense, remember, and report on their experiences. Based
Emad M Hussien
Biomedical chromatography : BMC, 28(9), 1278-1283 (2014-03-13)
A novel reversed-phase HPLC method was developed and validated for the assay of tetracycline hydrochloride and the limit of 4-epianhydrotetracycline hydrochloride impurity in tetracycline hydrochloride commercial bulk and pharmaceutical products. The method employed L1 (3 µm, 150 × 4.6 mm) columns, a mobile phase
Sebastiaan Werten et al.
Biochemistry, 53(50), 7990-7998 (2014-11-29)
Genes that render bacteria resistant to tetracycline-derived antibiotics are tightly regulated by repressors of the TetR family. In their physiologically relevant, magnesium-complexed form, tetracyclines induce allosteric rearrangements in the TetR homodimer, leading to its release from the promoter and derepression
Eric M Ransom et al.
Applied and environmental microbiology, 81(5), 1652-1660 (2014-12-21)
Fluorescent proteins are powerful reporters in biology, but most require O2 for chromophore maturation, making them inherently difficult to use in anaerobic bacteria. Clostridium difficile, a strict anaerobe with a genomic GC content of only 29%, is the leading cause