Przejdź do
46133
Chlortetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
7-Chlorotetracycline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23ClN2O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.34
NACRES:
NA.24
E Number:
E702
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-591-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3858364
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
General description
Chemical structure: tetracycline
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1520C488126430
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
application(s)
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlortetracycline hydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)