Merck
A0700000
Amobarbital sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Amobarbital sodium salt, 5-Ethyl-5-isoamylbarbituric acid, Amytal
About This Item
Wzór liniowy:
C11H17N2O3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
amobarbital
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na].CCC1(CCC(C)C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-11(6-5-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
Klucz InChI
URLVKOXOUJHSEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Sól sodowa amobarbitalu EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jihua Fu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 48(6), 2409-2428 (2018-08-20)
Previously, we confirmed that liver-synthesized 5-HT rather than non-liver 5-HT, acting on the 5-HT2 receptor (5-HT2R), modulates lipid-induced excessive lipid synthesis (ELS). Here, we further revealed the effects of the hepatocellular 5-HT system in diabetes-related disorders. Studies were conducted in
Á Horváth et al.
Physiology international, 106(4), 347-354 (2020-01-04)
Proprioception plays an essential role in motor control and in psychological functioning: it is the basis of body schema and the feeling of body ownership. There are individual differences in the processing accuracy of proprioceptive stimuli. Although proprioceptive acuity plays
Xiaoyan Zhu et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 318-318 (2020-04-23)
Gossypol is a yellow polyphenolic compounds extracted from roots, stems and seeds of cotton plants. Excessive intake of gossypol induces severe pathological signs of toxicity in livestock and wildlife. Currently, gossypol has received widespread attention for its toxic effects on
Xuzhao Li et al.
Histochemistry and cell biology, 149(1), 61-73 (2017-10-05)
De novo synthesis of the nucleotide CTP is catalyzed by the essential pyrimidine biosynthesis enzyme CTP synthase (CTPs), which forms large-scale filamentous structures consisting of CTPs termed cytoophidia in prokaryotes and in eukaryotes. Recent studies have shown that cytoophidia are
Zhiye Wu et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 70(3), 184-193 (2017-07-06)
The aim of this study was to explore the effect and mechanism of action of resveratrol (RSV) on cardiac function in diabetic cardiomyopathy (DCM). Hyperglycemia-induced apoptosis contributes to the pathogenic changes in DCM. RSV treatment inhibited high glucose-induced apoptosis of