Kluczowe dokumenty
753947
ICMA
97% (HPLC)
Synonim(y):
1′,4′-Dihydro-naphtho[2′,3′:1,2][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 monoadduct
Wybierz wielkość
1330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1330,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97% (HPLC)
Formularz
solid
strata
0.5 wt. %, 390 °C
mp
320-340 °C
Energia orbitalna
LUMO 3.84 eV (CV)
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICMA (1:1)/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.56 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.69 V
- Fill Factor (FF): 0.54
- Power Conversion Efficiency (PCE): 3.92 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICMA(1:1)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 9.66 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.65 eV
- Fill Factor (FF): 0.59
- Power Conversion Efficiency (PCE): 3.65 %
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNT są obiecujące w FET, ogniwach słonecznych i fotodetektorach ze względu na ich ultraszybką mobilność transportu ładunku.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.