Przejdź do
76763
1-(4-Pyridyl)piperazine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
4-Piperazinopyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
237,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
802,00 zł
601,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-764-7
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
237,75 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
impurities
≤1% water
mp
137-141 °C
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI key
OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrnb2(54239)
General description
1-(4-Pyridyl) piperazine (or 4-Piperazinopyridine) is an active structural component that is used as a building block to prepare various medicinally important active molecules.
Application
1-(4-Pyridyl) piperazine can be used as a building block for the synthesis of:
  • Nocathiacin I analogs for antibacterial studies.
  • 4-amino-pyridyl derivatives, benzimido isoquinoline based derivatives and tert-pentylphenoxyalkyl piperazine derivatives for various biological applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151270408166343536
description
≥97.0% (GC)
description
98%
description
≥99%
description
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
solid
mp
137-141 °C
mp
-
mp
-
mp
43-47 °C (lit.)
impurities
≤1% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Gene Information
rat ... Chrnb2(54239)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)