Przejdź do
M22601
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
98%
Synonim(y):
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
424,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-537-7
Beilstein/REAXYS Number:
167888
MDL number:
Assay:
98%
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
130-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
InChI key
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine can be used:
  • To functionalize pyrazolylvinyl ketones via Aza-Michael addition reaction.
  • To prepare cyclic amine substituted Tröger′s base derivatives.
  • To prepare functionalized bis(mercaptoimidazolyl)borates by reacting with the activated ester, [(1-methyl-2-mercaptoimidazol-5-yl)carbonyl]succinimide.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)