Merck
753955
Sigma-Aldrich
ICBA
99% (HPLC)
Synonim(y):
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
Wybierz wielkość
250 MG
2600,00 zł
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
952.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% (HPLC)
Formularz
solid
strata
0.5 wt. % TGA, 235 °C
mp
253-260 °C
Energia orbitalna
LUMO 3.67 eV (CV)
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICBA (1:1)/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 10.82 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.78 V
  • Fill Factor (FF): 0.56
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.65 %
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
  • Fill Factor (FF): 0.60
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
Opis ogólny
ICBA is a C60 derivative that can be synthesized from C60 and indene. It is an acceptor material with shallow lowest occupied molecular orbital(LUMO) which can be used to enhance the performance of polymeric solar cells(PSCs).[1][2]
The performance of indene-C60 bisadduct (ICBA) as organic solar cell (OSC) has been described in a study. [3] Simple preparation and high solubility inorganic solvents renders ICBA as an efficient substitute to [6,6]-phenyl-C61 butyric acid methyl ester (PCBM).[4]
Zastosowanie
A ternary bulk heterojunction system (BHJ) may be fabricated with ICBA low band gap polymer, for IR sensitized organic solar cells. 1-3ICBA/thiazolo-thiazolo donor polymer blend may be used to enhance the charge generation in BHJ solar cells.[5]
ICBA can be used with poly(3-hexylthiophene)(P3HT) as an active layer which can be used in the fabrication of organic solar cells(OSCs).[6][7]ICBA in combination with thiazolo-thiazolo can be used as a donor. It can be blended with PCBM for photovoltaic based application.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photo-physics of PTB7, PCBM and ICBA based ternary solar cells.
Sharma R, et al.
Organic Electronics, 34(4), 111-117 (2016)
Optimization of the structural configuration of ICBA/P3HT photovoltaic cells.
Nemnes GA, et al.
Applied Surface Science, 424(4), 264-268 (2017)
Temperature dependence of P3HT: ICBA polymer solar cells.
2017 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices, 133-134 (2017)
Hyunbum Kang et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(1), 110-116 (2011-12-14)
The ability to tune the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO)/highest occupied molecular orbital (HOMO) levels of fullerene derivatives used as electron acceptors is crucial in controlling the optical/electrochemical properties of these materials and the open circuit voltage (V(oc)) of solar
Comparative study of spectral and morphological properties of blends of P3HT with PCBM and ICBA.
Lin YH, et al.
Organic Electronics, 13(11), 2333-2341 (2012)
Produkty
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNT są obiecujące w FET, ogniwach słonecznych i fotodetektorach ze względu na ich ultraszybką mobilność transportu ładunku.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Zobacz wszystko