Merck
95851
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butyl-2-nitrosobenzene
for ESR-spectroscopy, >98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene, 2-Nitroso-1,3,5-tri-tert-butylbenzene, TTBNB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H29NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.43
Beilstein:
1880006
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for ESR-spectroscopy
Próba
>98.0% (HPLC)
Formularz
solid
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
168-173 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(N=O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19-20)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Klucz InChI
OSICDPWAPKXXHT-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Spin trapping reagent for ESR spectrometry; the cation radical is prepared by electrolysis in MeNO2/MeCN
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Cauquis et al.
J. Chem. Phys. , 47, 4642-4642 (1967)