Przejdź do
746231
Tetrathiafulvalene-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
Deuterated Tetrathiafulvalene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4S4
Masa cząsteczkowa:
208.38
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
97 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1=C([2H])SC(S1)=C2SC([2H])=C([2H])S2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
FHCPAXDKURNIOZ-RHQRLBAQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
340456723886362026
description
97 atom % D, 97% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98%
assay
97% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98%
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)