93227
Coliform ChromoSelect Agar, Modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
1250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1250,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 10.0 g/L
bile salts, 0.80 g/L
chromogenix mixture, 0.20 g/L
dipotassium phosphate, 0.60 g/L
magnesium sulfate, 0.20 g/L
peptone, special, 8.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.20 g/L
sodium chloride, 1.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.20±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)