Przejdź do
12398
CP ChromoSelect Agar
NutriSelect® Basic, powder, selective for Clostridium perfringens, pack of 250 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
CPC Agar, Clostridium perfringens ChromoSelect Agar, Clostridium perfringens Chromogen Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
62.84 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Basic
Form:
powder
Suitability:
selective for Clostridium perfringens
Application(s):
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , ammonium iron(III) citrate, 0.2 g/L , chromogenic mixture, 1.73 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1.0 g/L , magnesiumsulfate heptahydrate, 0.1 g/L , soy peptone, 5.0 g/L , sucrose, 3.0 g/L , tris buffer, 1.8 g/L , tryptose (vegetable), 20.0 g/L , yeast extract, 15.0 g/L
packaging
pack of 250 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective for Clostridium perfringens
Application
Agar chromogenny do oznaczania liczby i różnicowania Clostridium sp., w szczególności Clostridium perfringens, w próbkach wodnych. Podłoże jest bardziej niezawodne niż m-CP Agar i łatwiejsze w obsłudze.
Preparation Note
Zawiesić 31,42 g w 400 ml wody destylowanej i dostosować objętość do 500 ml. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Schłodzić do temperatury 50-55°C i dodać 1 fiolkę Perfringens T.S.C. Supplement (P9352) lub 1 fiolkę M-CP selective Supplement I (nr kat. 51962). Dozować do szalek Petriego (zalecamy małe szalki).
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
730099232585927
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
suitability
selective for Clostridium perfringens
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
selective for Bacillus cereus
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
final pH
7.1±0.2 (25)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1185-57-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Powiązane treści
D P Sartory et al.
Letters in applied microbiology, 27(6), 323-327 (1999-01-01)
Two media (mCP medium and Tryptose Sulphite Cycloserine (TSC) agar) were evaluated for recovery of Clostridium perfringens in environmental and part-treated drinking water. For laboratory strains of Clostridium, mCP was more selective and specific for Cl. perfringens than TSC, but
Epsilon toxin is essential for the virulence of Clostridium perfringens type D infection in sheep, goats, and mice.
Garcia JP
Infection and Immunity, 81 (7), 2405-2414 (2013)
Mammad Manafi et al.
International journal of food microbiology, 167(1), 92-95 (2013-07-03)
The European Directive on drinking water quality has included mCP agar as the reference method for recovering Clostridium perfringens from drinking waters. In the present study, three media (mCP, TSCF and CP Chromo Select Agar) were evaluated for recovery of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12398-250G04061838722676
12398-62.84G04061838722683
Questions
  1. Good morning, I would like to know if this culture medium should be prepared on the day of the test or if it can be prepared in advance. Thank you.
    1 answer
    1. We sell dehydrated culture media and provide shelf life data for the same. This does not include the next evolution step, the prepared media since it is preparation and storage parameter dependent. The validation of the shelf life and storage time is up to customers.