Kluczowe dokumenty
92412
Millipore
Yeast Mannitol Agar without Calcium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Wybierz wielkość
500 G
846,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
846,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
mannitol, 10 g/L
sodium chloride, 0.1 g/L
yeast extract, 1 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
life science and biopharma
microbiology
przydatność
rhizobiaceae
Zastosowanie
Służy do hodowli, izolacji i liczenia mikroorganizmów glebowych, takich jak Rhizobium.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 26,8 g podłoża Yeast Mannitol Agar bez wapnia w 1000 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)