Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
580,00 zł
Quality Segment
agency
according to USP
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , D-mannitol, 10.0 g/L , meat extract, 1.0 g/L , peptone, 10.0 g/L , phenol red, 0.025 g/L , sodium chloride, 75.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| agency according to USP | agency - | agency - | agency - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| suitability nonselective and differential for Staphylococcus spp. | suitability slightly selective and differential for Staphylococcus spp. | suitability nonselective and differential for Salmonella spp. | suitability selective for Bacillus cereus |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mannitol Salt Phenol Red Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63567-500G-F | 04061832722382 |