Merck
17117
Millipore
Agar do izolacji promieniowców
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
500 G
1850,00 zł
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
1850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171609
NACRES:
NA.85
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
L-asparagine, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
ferrous sulfate, 0.001 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
sodium caseinate, 2 g/L
sodium propionate, 4 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
8.1±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
Actinomycetes spp.
Zastosowanie
For isolation and propagation of Actinomycetes from soil and water.
Uwaga dotycząca przygotowania
Supplement: 5 ml/l glycerol (Cat. No. 49767)
Suspend 22 g in 1 litre distilled water containing 5 ml glycerol (Cat. No. 49767). Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)