Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
379,00 zł
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D −104±2.0°, 24 hr, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
162-164 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤25 mg/kg, Fe: ≤17 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤15 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98% (GC) | assay - | assay ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| mp 162-164 °C (lit.) | mp 162-164 °C (lit.) | mp 162-164 °C (lit.) | mp 155-159 °C, 160-163 °C (lit.) |
| cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤17 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤500 mg/kg, Cu: ≤25 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤15 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg |
| ign. residue ≤0.1% (as SO4) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue ≤0.1% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 10850-100G | 04061838686114 |
| 10850-25G | 04061838686121 |