Merck
909564
Sigma-Aldrich
4-Azido-L-phenylalanine
≥98%
Synonim(y):
p-Azido-Phe*HCl, 4-N3-L-fenyloalanina, H-L-4-Azido-Phe-OH, H-L-Phe(4-N3)-OH, Chlorowodorek 3-(p-azidofenylo)-L-alaniny, Chlorowodorek 4-azidofenyloalaniny, Chlorowodorek p-azidofenyloalaniny, Chlorowodorek p-azido-L-fenyloalaniny, H-4-Azido-Phe*HCl, H-Phe(4-N3)*HCl, Phe(pN3)*HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Próba
≥98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
dostępność
available only in USA
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H10N4O2/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
NEMHIKRLROONTL-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Do funkcjonalizacji białek wykorzystuje się inkorporację in vivo klikalnych nienaturalnych aminokwasów, takich jak 4-azido-L-fenyloalanina o unikalnej reaktywności w określonej pozycji. Funkcjonalność azydkowa w białku może być następnie modyfikowana niemal dowolną cząsteczką zawierającą alkin za pomocą katalizowanej Cu(I) cykloaddycji azydkowo-alkinowej (CuAAC). Dostępne są również alternatywy bez miedzi z naprężonymi wewnętrznymi alkinami (SPAAC). Niektóre przykłady możliwe dzięki tej technice to PEGylacja białek, maskowanie cukrami i przyłączanie do przeciwciał.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Shao et al.
Scientific reports, 6, 34174-34174 (2016-09-28)
Leucine zipper-EF-hand-containing transmembrane protein1 (LETM1) is located in the mitochondrial inner membrane and is defective in Wolf-Hirschhorn syndrome. LETM1 contains only one transmembrane helix, but it behaves as a putative transporter. Our data shows that LETM1 knockdown or overexpression robustly
Nicholas S Groves et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-26)
The insurgence of superresolution microscopy into the fields of virology and microbiology has begun to enable the mapping of molecular assemblies critical for host-pathogen interfaces that organize on a scale below the resolution limit of the light microscope. It is
Urjita H Shah et al.
Cell chemical biology, 27(10), 1308-1317 (2020-07-30)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are critical mediators of cell signaling. Although capable of activating G proteins in a monomeric form, numerous studies reveal a possible association of class A GPCRs into dimers/oligomers. The relative location of individual protomers within these
Steven J Frey et al.
Advanced healthcare materials, 10(4), e2000714-e2000714 (2020-08-06)
Respiratory syncytial virus (RSV), for which there is currently no licensed vaccine, displays a fusion (F) protein that is considered a vaccine target. This protein has an antigenic site called site Ø, which has been shown to elicit potent, neutralizing
Shu Zhao et al.
Communications biology, 3(1), 706-706 (2020-11-27)
Tyrosine kinase A (TrkA) is a membrane receptor which, upon ligand binding, activates several pathways including MAPK/ERK signaling, implicated in a spectrum of human pathologies; thus, TrkA is an emerging therapeutic target in treatment of neuronal diseases and cancer. However