Merck
900076
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Menaquinone-9-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
Wybierz wielkość
1 MG
3730,00 zł
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3730,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56D7H73O2
Masa cząsteczkowa:
792.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white to yellow
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C/C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C56H80O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h12-13,22,24,26,28,30,32,34,36,38-40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i11D3,12D,13D,38D,39D
Klucz InChI
WCRXHNIUHQUASO-LLYLAFBMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Witamina K2, znana również jako menachinon, jest politiochinonem podstawionym poliizoprenoidem. Menachinon-9 (MK-9) jest podtypem witaminy K2. Powszechnie występuje w sfermentowanych produktach mlecznych, takich jak ser.[1][2]
Witamina K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-metylo-d3) to deuterowana witamina K2, w której protony C-5, C-6, C-7, C-8 i 2-metylowe są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Witamina K2 (MK-9)-(5,6,7,8-d4,2-metylo-d3) może być stosowana jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method
Manoury E, et al.
Journal of Dairy Science, 96(3), 1335-1346 (2013)